Beskrivning
Använd vårt verktyg för att hitta och beställa fördesignade primers för PCR och Sanger-sekvensering. Fria från SNP och dimerer, målspecifika och lämpliga för universella PCR-förhållanden, dessa primrar kan beställas omodifierade, M13-svansade, HPLC-renade eller avsaltade. Alla primrar kontrolleras med masspektrometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Solid |
| Beskrivning | M13 Human Reverse Desalted Primer, 25 nmol, fast, för PCR och Sanger-sekvensering |
| Produkttyp | M13 Human Reverse DS Primer |
| Reningsmetod | Avsaltad |
| Renhet | Desalted |
| Primer | Motsatt |
| Kvantitet | 25 nmol |
| Kvalitet | HPLC |
| Form | Solid |