Beskrivning
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Specifikationer
Specifikationer
| Leveranstyp | Enkelt rör, nedtorkat |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometri |
| Beskrivning | M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-rening, 900 pmol Minimal Spec Yield, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-sekvens, levereras i ett enda rör, torkad, används för BigDye™ Cycle Sequencing Primers |
| Produkttyp | M13 Reverse Sequencing Primer |
| Proteinnedbrytningssekvens | 5' CAGGAAACAGCTATGACC |
| Primer | M13 Omvänd sekvensering |
| Kvantitet | 50 nmol |
| Kvalitet | HPLC |
| För användning med (applikation) | BigDye™ Cycle Sequencing Primers |
| Form | Solid |