Läs mer
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Produktkod. 15584364 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
50 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15584364 50 nmol Varje
1 options
Produktkod. 15584364 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A15630
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Enkelt rör, nedtorkat
Formatera Solid
För användning med (utrustning) Masspektrometri
Beskrivning M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-rening, 900 pmol Minimal Spec Yield, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-sekvens, levereras i ett enda rör, torkad, används för BigDye™ Cycle Sequencing Primers
Produkttyp M13 Reverse Sequencing Primer
Proteinnedbrytningssekvens 5' CAGGAAACAGCTATGACC
Urvalsagent (eukaryot) Human
Renhet Desalted
Primer M13 Omvänd sekvensering
Kvantitet 50 nmol
Kvalitet HPLC
För användning med (applikation) BigDye™ Cycle Sequencing Primers
Form Solid