Läs mer
Cytiva M13KO7 Hjälparfag
Produktkod. 10439944 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10439944 100μ L 100µL
1 options
Produktkod. 10439944 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27152401
 Begränsad artikel
I lager
För fagräddning
  • Innehåller en modifierad gen 11, en infogning av ursprunget för replikation av p15A och kanamycinresistensgenen från Tn903 vid Ava I-stället
  • Levereras färdig att användas kl> 5x1010 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 100μ L
För användning med (applikation) Fagräddning