Läs mer
Brady™ M210-LAB etikettskrivarsats för EU
Produktkod. 17633225 Handla allt Brady Produkter
Change view
M210-LAB etikettskrivarsats EU; Visa: LCD-skärm; Utskriftshastighet: 10 mm/s; Upplösning: 203 dpi; Höjd (metrisk): 241 mm; Bredd (metrisk): 114 mm
Produktkod.
17633225 M210-LAB etikettskrivarsats EU; Visa: LCD-skärm; Utskriftshastighet: 10 mm/s; Upplösning: 203 dpi; Höjd (metrisk): 241 mm; Bredd (metrisk): 114 mm
1 options
Produktkod. 17633225 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311319
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Den bärbara etikettskrivaren M210-LAB är en allt-i-ett etikettskrivare för forsknings-, akademiska och kliniska laboratorier, som skapar läsbara etiketter för plana, böjda eller mycket strukturerade ytor som sitter fast i flera år - även när de utsätts för extrema temperaturer och kemikalier.
Designad för laboratorieanvändning, den Brady™ M210-LAB etikettskrivare är tillverkad med laboratoriespecifika material och designad för att tåla tuffa laboratoriemiljöer, vilket möjliggör högkvalitativa, långvariga etiketter som fastnar och håller sig fast. M210-LAB-etikettskrivaren ger förbättrad streckkodskvalitet och möjligheten att förinställa anpassade etikettlängder. Dess automatiska etikettformateringsfunktion är idealisk för vanliga etiketttyper i laboratoriet. Inkluderar ett hårt fodral med en M210-LAB-skrivare, ett litiumjonbatteri, EU-nätsladd, snabbstartsguide och M21-750-7425-kassett.
  • Ytterligare laboratoriesymboler i teckenstorlek 9 och uppåt
  • Intuitiv menystruktur för symboler, inklusive grekiska symboler
  • Material tillgängliga för applikationer som kryoflaskor och objektglas
  • Flasketikettsfunktion skär automatiskt tejpen efter storleken på injektionsflaskan
  • Tid och datum stämpel
  • Automatiserad serialisering
  • Skriver ut hållbar, äkta 6 till 19 mm bred identifiering för att maximera mängden data
  • Uppladdningsbart litiumjonbatteri med lång livslängd
  • 3-raders LCD-skärm ger tydlig synlighet
  • 2 års garanti
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare
Visningstyp LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 2,5 tum
Djup (metriskt) 64 mm
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar M210-LAB skrivare, litiumjonbatteri, EU-nätsladd, snabbstartsguide, M21-750-7425 etikettkassett
Språk Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 16 MB
Modell M210-LAB
Utskriftshastighet 10 mm/s
Upplösning 203 dpi
Vikt (metrisk) 0.75 kg
För användning med (applikation) Märkning av sjukvård, sjukhus och laboratorier
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, batterier, uppladdningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer M210-LAB-kit EU