Läs mer
Brady™ M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning
Produktkod. 17653215 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gul, Svart
Produktkod. Färg
17653215 Gul, Svart
1 options
Produktkod. 17653215 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    1113.75 SEK / Paket med 1
    Save 181.25 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
M210 etikettskrivare är en allt-i-ett etikettskrivare för röst- och datakommunikation, elektrisk och industriell användning, som skapar tydliga etiketter som sitter fast i flera år - trots extrema temperaturer eller ytor med hög struktur.
Brady™ M210 etikettskrivare ger konstruerad, långvarig materialkvalitet med två års garanti. Extremt robust och hållbar, M210-etikettskrivaren har falltestats och är tillverkad med gjutna gummistötfångare för att ge optimalt skydd mot fall. Den här skrivaren levereras i en kartong med en snabbstartsguide och en M21-750-499 etikettkassett.
  • Skriver ut 6 till 19 mm bred identifiering i verklig storlek för att maximera mängden data
  • Justera längden på etiketterna med högpresterande, kontinuerligt material
  • Sju olika branschspecificerade material som håller
  • Ergonomisk skärare och etikettgripare som håller etiketten efter kapning
  • Snabbt etikettskapande med ABC-knappsats, grafikbibliotek, snabbtangenter och menyfunktioner
  • Multifunktionellt tillbehör med magnet, ficklampa och infällbart skrivarställ för enkel hantering
  • Smart Cell Technology för automatisk etikettinställning och formatering för trådlindningar, kopplingsplintar, patchpaneler, kabelflaggor och allmänna etiketter
  • Språk: kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare
Färg Gul, Svart
Visningstyp Enfärgad LCD
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 2,5 tum
Djup (metriskt) 64 mm
Mått (L x B x H) 2,5 x 4,5 x 9,5 tum.
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar Skrivare, snabbstartsguide och M21-750-499 etikettkassett
Språk Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 16 MB
Modell M210
Utskriftshastighet 10 mm/s
Upplösning 203 dpi
Vikt (metrisk) 0.75 kg
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, batterier, uppladdningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord ABC
Alternativt artikelnummer M210