Läs mer
Brady™ M210 etikettskrivarsats för EU
Produktkod. 17613225 Handla allt Brady Produkter
Change view
M210 etikettskrivarsats EU; Visa: LCD-skärm; Utskriftshastighet: 10 mm/s; Upplösning: 203 dpi; Höjd (metrisk): 241 mm; Bredd (metrisk): 114 mm
Produktkod.
17613225 M210 etikettskrivarsats EU; Visa: LCD-skärm; Utskriftshastighet: 10 mm/s; Upplösning: 203 dpi; Höjd (metrisk): 241 mm; Bredd (metrisk): 114 mm
1 options
Produktkod. 17613225 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2651.22 SEK
    2137.50 SEK / Paket med 1
    Save 513.72 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
M210 etikettskrivare är en allt-i-ett etikettskrivare för röst- och datakommunikation, elektrisk och industriell användning, som skapar tydliga etiketter som sitter fast i flera år - trots extrema temperaturer eller ytor med hög struktur.
Brady™ M210 etikettskrivare ger konstruerad, långvarig materialkvalitet med två års garanti. Extremt robust och hållbar, M210-etikettskrivaren har falltestats och är tillverkad med gjutna gummistötfångare för att ge optimalt skydd mot fall. Detta kit innehåller M210-skrivaren, ett litiumjonbatteri, EU-nätsladd, snabbstartsguide och etikettkassett.
  • Skriver ut 6 till 19 mm bred identifiering i verklig storlek för att maximera mängden data
  • Justera längden på etiketterna med högpresterande, kontinuerligt material
  • Sju olika branschspecificerade material som håller
  • Ergonomisk skärare och etikettgripare som håller etiketten efter kapning
  • Snabbt etikettskapande med ABC-knappsats, grafikbibliotek, snabbtangenter och menyfunktioner
  • Multifunktionellt tillbehör med magnet, ficklampa och infällbart skrivarställ för enkel hantering
  • Smart Cell Technology för automatisk etikettinställning och formatering för trådlindningar, kopplingsplintar, patchpaneler, kabelflaggor och allmänna etiketter
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare
Visningstyp LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 2,5 tum
Djup (metriskt) 64 mm
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar M210 skrivare, litiumjonbatteri, EU-nätsladd, snabbstartsguide, etikettkassett
Språk Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 16 MB
Modell M210
Utskriftshastighet 10 mm/s
Upplösning 203 dpi
Vikt (metrisk) 0.75 kg
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, batterier, uppladdningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer M210-KIT EU