Läs mer
Brady™ M211 etikettskrivare
Produktkod. 17759337
:
Mått (L x B x H): 66,04 x 137,16 x 101,60 mm
Produktkod. 17759337
Brand: Brady™ 170381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designa, förhandsgranska och skriv ut etiketter– allt från din telefon.
  • Använd M211 Etikettskrivare, Express Labels Mobile App och en telefon för att skapa och skriva ut etiketter.
  • Tuff, industriell etikett utformad för att överleva och trivas på vilken arbetsplats som helst.
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare
Mått (L x B x H) 66.04 x 137.16 x 101.60 mm
Alternativt artikelnummer M211-EU-UK-US