Läs mer
Brady™ Vinyletiketter M211 och M210 inomhus utomhus
Produktkod. 15455594
Bredd (metrisk):
9.5 mm
12.7 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15455594
Brand: Brady™ 139739
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinyletiketter med hög vidhäftning på svåra ytor, samt hållbarhet utomhus.
B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plast, pulverlackerade ytor och utrustning gjord av återvunnen plast. B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
  • Nötnings-, kyl-, bränsle- och oljebeständig
  • Hållbar utomhus
  • Idealisk för allmän laboratorieidentifikation och märkning av brunnsplattor
Specifikationer
Färg Svart på grått
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Vinyl (B-595)
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 0,25 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 6.4 mm
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Typ av lim Permanent akryl
Avsluta Glans
Formatera Patron, band
Temperaturområde (engelska) -40°F to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
För användning med (applikation) Elmärkning, Laboratoriemärkning, Lagermärkning
Kvantitet 1
Alternativt artikelnummer M21-500-595-GY