Läs mer
Brady™ Vinyletiketter M211 och M210 inomhus utomhus
Bredd (metrisk):
9.5 mm
12.7 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plast, pulverlackerade ytor och utrustning gjord av återvunnen plast. B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
- Nötnings-, kyl-, bränsle- och oljebeständig
- Hållbar utomhus
- Idealisk för allmän laboratorieidentifikation och märkning av brunnsplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart på grått |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 0,25 tum |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Längd (metrisk) | 6.4 mm |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0.004 in |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Visa mer |