Läs mer
M2I-1, MedChemExpress
Beskrivning
M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | M2I-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312271-03-7 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 2 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24N4O4S |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (79.11 mM) |
| LEDER | O=C(/C(C(N1)=O)=C\C2=CC=C(N(CC(C)C)CC(C)C)C([N+]([O-])=O)=C2)NC1=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.48 |
| Visa mer |