Läs mer
M344, MedChemExpress
Produktkod. 16471877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471877 50 mg 50mg
16468407 5 mg -
16445718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material M344
Fysisk form Solid
CAS 251456-60-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H25N3O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym D 237 MS 344
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.32 mM)
LEDER O=C(NCCCCCCC(NO)=O)C1=CC=C(N(C)C)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 307.39
Formel vikt 307.39
Procent renhet 99.28%