Beskrivning
- Speciellt aggressivt lim förblir på plats, men tar bort rent utan att lämna limrester, vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
- Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
- Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C
- För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarsats |
| Färg | Svart på vitt |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Längd (metrisk) | 7.62 m |
| Bredd (metrisk) | 38.10 mm |
| Visa mer |