Beskrivning
- Paketet inkluderar endast skrivarmagnettillbehör (skrivare säljs separat)
- Designad för användning med M410 etikettskrivare från Brady™
- Tillåter skrivaren att fästa på paneldörren eller metallytan för mer handsfree användning eller förvaring
- Fästs på baksidan av skrivaren med skruvar för att säkerställa stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Magnet |
| För användning med (utrustning) | BMP41 etikettskrivare, Brady M410 etikettskrivare |
| Bredd (metrisk) | 101.60 mm |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 19.05 mm |
| Beskrivning | Magnet för bärbar skrivare |
| Inkluderar | En magnet |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, identifiering av anläggningar, märkning av livsmedels- och dryckesprocesser, allmän identifiering, vård- och sjukhusmärkning, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, mager och 5S-märkning, märkning av etiketter och 5S-märkning, Wi-house-märkning, säkerhetsmärkning, |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M410-MAGNET |