Läs mer
Brady™ Kemikaliebeständiga kryogena polypropenetiketter
Produktkod. 18733574 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på vitt
Produktkod. Färg
18733574 Svart på vitt
1 options
Produktkod. 18733574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 SEK
    619.65 SEK / Paket med 1
    Save 90.35 SEK
    12% Av
I lager
Läs text och skanna streckkoder enkelt med högpresterande B-7425 kemikalie- och temperaturbeständig polypropen som står emot tuffa labbprocesser.
  • Specialiserade - Etiketter överträffar extremer och är idealiska för laboratorieidentifikation på flaskor, centrifugrör och provrör
  • Hållbar - Etiketter motstår kemikalier, flytande kväve, andra tuffa miljöer och ett hög/låg temperaturområde på -80° till 70 °C
  • Lim - Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor som glas, koppar och rostfritt stål
  • Certifieringar - RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Svart på vitt
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Polypropen
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Kemikaliebeständiga kryogena polypropenetiketter för skrivare
Avsluta Matte
Formatera Kassett
Modell R4300
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
För användning med (applikation) Kalltemperaturmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, laboratoriemärkning, lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, temperaturindikerande märkning, lagermärkning
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M4C-1000-7425