Läs mer
Brady™ Hårda miljöer Multi-purpose klara polyesteretiketter
Produktkod. 18753574 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på Transparent
Produktkod. Färg
18753574 Svart på Transparent
1 options
Produktkod. 18753574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177007
I lager
Tydliga polyesteretiketter konstruerade för att möta en mängd olika prestandabehov. Från svåra ytor till tuffa miljöer är detta material idealiskt för labb.
  • Hård miljö - Permanent lim med hög klibbighet för rostfritt stål, pulverlackerade metaller, målad emalj och plast i allväderapplikationer
  • Konstruerad prestanda - Motstår exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Svart tryck på klar polyester
  • Certifieringar - UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Färg Svart på Transparent
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Hårda miljöer, klara polyesteretiketter för flera ändamål för skrivare
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Modell R6200
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M4C-1000-430