Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande vinyletiketter för alla väder
Färg:
Svart på vitt
Beskrivning
- Mångsidig - Idealisk för märkning av rör, utrustning, hyllor och andra industriella ytor
- Tuff - Designad för att tåla långvarig exponering för UV-ljus, kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och smuts
- Lim - Tillverkad av permanent akryllim med hög klibbighet för användning på grova, högstrukturerade, smutsiga och släta ytor, speciellt i kalla temperaturer
- Långvariga - Väderbeständiga etiketter designade för att hålla i upp till 10 år i utomhusmiljö
- För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarsats |
| Färg | Svart på vitt |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Längd (metrisk) | 76.20 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,004 tum. |
| Show More |