Läs mer
Brady™ M410 Etikettskrivare EU
Beskrivning
- Skriv ut förstorade eller kontinuerliga etiketter upp till 25,40 mm breda med kant-till-kant-utskrift
- 110+ problemfria drop-in patroner med 12+ specialbyggda material för att ta dig an allt ditt arbete kräver
- Få sömlösa patronbyten med en låsmekanism som är lätt att byta medan ett fönster i dörren gör att du enkelt kan komma ihåg vad som är installerat
- Skapa och skriv ut på två sätt - det intuitiva QWERTY-tangentbordet eller en PC
- Designad för att tåla 1,2 m fall och utmanande arbetsmiljöer
- Förbättrad exteriörfärgning för synlighet på arbetsplatsen
- Skickas med gratis Brady Workstation Basic Design-svit som innehåller grundläggande appar och funktioner för att skapa etiketter.
- Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay för enklare märkning i svagt upplysta områden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Gul, Svart |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 3,50 tum. |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 88.90 mm |
| Bredd (metrisk) | 152.40 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?