Beskrivning
- Lång batteritid: skriver ut upp till 1000 etiketter per batteriladdning
- Använda AC adapter/laddarenhet (ingår ej) för att ladda batteriet
- Möjliggör trådlös skrivardrift så att du kan skriva ut etiketter där du behöver dem, när du behöver dem
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteri |
| För användning med (utrustning) | BMP41 etikettskrivare, Brady M410 etikettskrivare, BMP61 Etikettsystem |
| Bredd (metrisk) | 56.90 mm |
| Höjd (engelska) | 4,33 tum |
| Höjd (metrisk) | 109.98 mm |
| Beskrivning | Uppladdningsbart batteri för etikettskrivare |
| Inkluderar | Ett uppladdningsbart NiMH-batteri |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, identifiering av anläggningar, märkning av livsmedels- och dryckesprocesser, allmän identifiering, vård- och sjukhusmärkning, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, mager och 5S-märkning, märkning av etiketter och 5S-märkning, Wi-house-märkning, säkerhetsmärkning, |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M410-BATT |