Beskrivning
- Säkrar skrivaren för handsfree-drift
- Tillverkad av kraftigt stål för extra hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utility krok |
| För användning med (utrustning) | BMP41 etikettskrivare, Brady M410 etikettskrivare |
| Bredd (metrisk) | 57.91 mm |
| Höjd (engelska) | 2,34 tum. |
| Höjd (metrisk) | 59.40 mm |
| Beskrivning | Verktygskrok för skrivare |
| Inkluderar | En Utility Hook |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, identifiering av anläggningar, märkning av livsmedels- och dryckesprocesser, allmän identifiering, vård- och sjukhusmärkning, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, mager och 5S-märkning, märkning av etiketter och 5S-märkning, Wi-house-märkning, säkerhetsmärkning, |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M410-KROK |