Läs mer
M443, MedChemExpress
Produktkod. 16484608
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484608 10 mg -
16480907 50 mg 50mg
16455456 100 mg -
16437327 5 mg -
16413166 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16484608 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112274
MedChemExpress M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.
M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material M443
CAS 1820684-31-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H30F3N7O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 55 mg/mL (93.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(F)C1=CC(NC(C2=CC(NC3=NC=CC(C4CN(C(C=C)=O)CCC4)=N3)=C(C)C=C2)=O)=CC(N5C=NC(C)=C5)=C1
Molekylvikt (g/mol) 589.61
Formel vikt 589.61
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation