Läs mer
Brady™ Polyesteretiketter för tuff miljö
Produktkod. 18723574 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på vitt
Produktkod. Färg
18723574 Svart på vitt
1 options
Produktkod. 18723574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177006
I lager
Applikationer i tuffa miljöer kräver tuffa material och Brady's B-423 polyester klarar utmaningen. Detta material är designat för att hantera svårigheterna med förnybar energi och är idealiskt för en mängd olika svåra ytor.
  • Hård miljö - Permanent lim med hög klibbighet för en mängd olika yttyper i allväderapplikationer
  • Konstruerad prestanda - Motstår exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, nötning, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Certifieringar - UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), DIN VDE 0472 Part 815
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Svart på vitt
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Polyesteretiketter för hård miljö för M410, M510 och M511 skrivare
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Modell R6200
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, elmärkning, allmän identifiering, lager- och kontrollmärkning, solpanelsmärkning, lagermärkning
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M4C-1000-423