Läs mer
Brady™ M510 Etikettskrivare EU
Produktkod. 18754614 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blå, grå
Produktkod. Färg
18754614 Blå, grå
1 options
Produktkod. 18754614 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177181
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Den perfekta följeslagaren för din projektarbetsyta, M510 levererar etiketter av hög volym och hög kvalitet dag ut och dag in. Oavsett om du är i ett labb, fält eller anläggning, arbetar den här skrivaren lika hårt som du gör.
  • Skapa stora 38,10 mm etiketter med kant-till-kant-utskrift och ett brett utbud av textstorlekar
  • Skriv ut upp till 38,10 mm per sekund för att få jobbet gjort snabbare
  • Använd M510 för fler applikationer med 250+ problemfria drop-in patroner och 26+ högpresterande material
  • Ange data med större noggrannhet när du arbetar mellan ett intuitivt QWERTY-tangentbord, ett separat numeriskt tangentbord eller en PC
  • Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay i full färg för enklare märkning i svagt upplysta områden
  • Hållbar design för att tåla 1,2 m fall
  • Skickas med gratis Brady Workstation Basic Design-svit som innehåller grundläggande appar och funktioner för att skapa etiketter.
  • Det uppladdningsbara NiMH-batteriet skriver ut upp till 1700 etiketter på en laddning
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blå, grå
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 254.00 mm
Bredd (metrisk) 146.05 mm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 95.25 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Beskrivning M510 Etikettskrivare EU
Inkluderar M510 skrivare, uppladdningsbart NiMH-batteripaket, an AC Adapter, B-595 vinyletikettkassett, en snabbstartguide, en USB Kabel, en Brady Workstation Basic Design Software Suite och en USB Flash-enhet med drivrutin och användarmanual.
Språk Bulgariska, kinesiska (traditionell och förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, norska (bokmal), polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska (Mexiko), svenska, turkiska, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Minne 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M510
Utskriftshastighet 38.10 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB
Vikt (engelska) 3.05 lb.
Vikt (metrisk) 1.38 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, FCC
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Tråd- och kabelmärkning, Streckkodsmärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 100 till 240 V
Alternativt artikelnummer M510-EU