Läs mer
Brady™ M510 bärbar etikettskrivarsats EU och Brady Workstation Suite
Produktkod. 18724624 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blå, grå
Produktkod. Färg
18724624 Blå, grå
1 options
Produktkod. 18724624 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9120.00 SEK
    8100.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1020.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Den perfekta följeslagaren för din projektarbetsyta, M510 levererar etiketter av hög volym och hög kvalitet dag ut och dag in. Oavsett om du är i ett labb, fält eller anläggning, arbetar den här skrivaren lika hårt som du gör.
  • Skapa stora 38,10 mm etiketter med kant-till-kant-utskrift och ett brett utbud av textstorlekar
  • Skriv ut upp till 38,10 mm per sekund för att få jobbet gjort snabbare
  • Använd M510 för fler applikationer med 250+ problemfria drop-in patroner och 26+ högpresterande material
  • Ange data med större noggrannhet när du arbetar mellan ett intuitivt QWERTY-tangentbord, ett separat numeriskt tangentbord eller en PC
  • Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay i full färg för enklare märkning i svagt upplysta områden
  • Hållbar design för att tåla 1,2 m fall
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
  • Det uppladdningsbara NiMH-batteriet skriver ut upp till 1700 etiketter på en laddning och det högkapacitets Li-ION-batteriet skriver ut 4400 etiketter på en laddning för hela dagen
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare
Färg Blå, grå
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10.00 in.
Bredd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 254 mm
Bredd (metrisk) 146.05 mm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 95.25 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Beskrivning M510 bärbar etikettskrivarsats EU och Brady Workstation Suite
Inkluderar M510-skrivare, hårt fodral, uppladdningsbart NiMH-batteripaket, ett uppladdningsbart litiumjonbatteri, ett AC Adapter, B-595 vinyletikettkassett, en snabbstartsguide, en magnet, en verktygskrok, en USB Kabel, en Brady Workstation Basic Design Software Suite och en USB Flash-enhet med drivrutin och användarmanual.
Språk Bulgariska, kinesiska (traditionellt och förenklat), kroatiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, italienska, japanska, norska (bokmal), polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska (Mexiko), svenska, turkiska, ungerska, tyska
Minne 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M510
Utskriftshastighet 38.10 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB
Vikt (engelska) 3.05 lb.
Vikt (metrisk) 1.38 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, FCC
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Tråd- och kabelmärkning, Streckkodsmärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 100 till 240 V
Alternativt artikelnummer M510-KIT-EU-BWS