Beskrivning
- Skapa stora 38,10 mm etiketter med kant-till-kant-utskrift och ett brett utbud av textstorlekar
- Skriv ut upp till 38,10 mm per sekund för att få jobbet gjort snabbare
- Använd M510 för fler applikationer med 250+ problemfria drop-in patroner och 26+ högpresterande material
- Ange data med större noggrannhet när du arbetar mellan ett intuitivt QWERTY-tangentbord, ett separat numeriskt tangentbord eller en PC
- Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay i full färg för enklare märkning i svagt upplysta områden
- Hållbar design för att tåla 1,2 m fall
- Skickas med gratis Brady Workstation Basic Design-svit som innehåller grundläggande appar och funktioner för att skapa etiketter.
- Det uppladdningsbara NiMH-batteriet skriver ut upp till 1700 etiketter på en laddning och det högkapacitets Li-ION-batteriet skriver ut 4400 etiketter på en laddning för hela dagen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettskrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 10.00 in. |
| Bredd (engelska) | 5,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 254.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 146.05 mm |
| Visa mer |