Läs mer
Brady™ Flytbara vinyletiketter för flera ändamål
Produktkod. 18743574
Change view
Färg:
Svart på vitt
Produktkod. Färg
18743574 Svart på vitt
1 options
Produktkod. 18743574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177008
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flytbar vinylfilm (B-581) är ett slitstarkt, flexibelt, högblankt material som är idealiskt för inomhus-/utomhusmarkering där frekvent ompositionering krävs.
  • Speciellt aggressivt lim förblir på plats, men tar bort rent utan att lämna limrester, vilket gör det idealiskt för applikationer som 5S och inventering
  • Vinylfilm kan tryckas med termotransfer
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 5 år
  • Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Svart på vitt
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 25 ft.
Bredd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0,005 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.125 mm
Typ av lim Flytbar akryl
Beskrivning Flytbara vinyletiketter för flera ändamål
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Modell R6000HF
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, rör- och ventilmärkning, lagermärkning
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M4C-1000-581-WT