Läs mer
Brady™ M410 bärbar etikettskrivare med tillbehörssats EU
Produktkod. 18764614
Färg:
Gul, Svart
Produktkod. 18764614
Brand: Brady™ 177184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
M410-etikettskrivaren är speciellt framtagen för premium 25,40 mm-utskrifter och är en vardaglig arbetshäst för datakom-, el- och labbproffs.
  • Skriv ut förstorade eller kontinuerliga etiketter upp till 25,40 mm breda med kant-till-kant-utskrift
  • 110+ problemfria drop-in patroner med 12+ specialbyggda material för att ta dig an allt ditt arbete kräver
  • Få sömlösa patronbyten med en låsmekanism som är lätt att byta medan ett fönster i dörren gör att du enkelt kan komma ihåg vad som är installerat
  • Skapa och skriv ut på två sätt - det intuitiva QWERTY-tangentbordet eller en PC
  • Designad för att tåla 1,2 m fall och utmanande arbetsmiljöer
  • Förbättrad exteriörfärgning för synlighet på arbetsplatsen
  • Skickas med gratis Brady Workstation Basic Design-svit som innehåller grundläggande appar och funktioner för att skapa etiketter.
  • Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay för enklare märkning i svagt upplysta områden
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivarsats
Färg Gul, Svart
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 3,50 tum.
Bredd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 88.90 mm
Bredd (metrisk) 152.40 mm
Höjd (engelska) 11.50 tum.
Höjd (metrisk) 292.10 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Beskrivning M510 bärbar etikettskrivarsats EU
Inkluderar M410 skrivare, hårdfodral, uppladdningsbart NiMH-batteripaket, an AC Adapter, B-595 vinyletikettkassett, en magnet, en verktygskrok, en snabbstartsguide, en USB Kabel, en Brady Workstation Basic Design Software Suite och en USB Flash-enhet med drivrutin och användarmanual
Språk Bulgariska, kinesiska (traditionellt och förenklat), kroatiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, italienska, japanska, norska (bokmal), polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska (Mexiko), svenska, turkiska, ungerska, tyska
Minne 48 MB
Modell M410
Utskriftshastighet 33.02 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB
Vikt (engelska) 2.6 lb.
Vikt (metrisk) 1.18 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 100 till 240 V
Alternativt artikelnummer M410-KIT-EU