Läs mer
Brady™ M410 etikettskrivare EU och BWS Suite
Färg:
Gul, Svart
Beskrivning
- Skriv ut förstorade eller kontinuerliga etiketter upp till 25,40 mm breda med kant-till-kant-utskrift
- 110+ problemfria drop-in patroner med 12+ specialbyggda material för att ta dig an allt ditt arbete kräver
- Få sömlösa patronbyten med en låsmekanism som är lätt att byta medan ett fönster i dörren gör att du enkelt kan komma ihåg vad som är installerat
- Skapa och skriv ut på två sätt - det intuitiva QWERTY-tangentbordet eller en PC
- Designad för att tåla 1,2 m fall och utmanande arbetsmiljöer
- Förbättrad exteriörfärgning för synlighet på arbetsplatsen
- Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
- Bakgrundsbelyst LCD-grafikdisplay för enklare märkning i svagt upplysta områden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Gul, Svart |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 3,50 tum. |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 88.90 mm |
| Bredd (metrisk) | 152.40 mm |
| Visa mer |