Läs mer
Brady™ M511 Label Printer with Brady Workstation PWID Suite
Produktkod. 17882699
Change view
Färg:
Gul, Svart
Produktkod. Färg
17882699 Gul, Svart
1 options
Produktkod. 17882699 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Jobba smartare. Märk större med M511. Skriv ut större, tydligare meddelanden. Gå kant i kant. Designa och skriv ut i farten, eller en PC. Dela filer, importera data och anslut upp till 5 användare samtidigt.
  • Ideal for larger applications - print up to 38.10 mm labels
  • Less waste - go edge to edge with text, graphics and barcodes
  • Longer battery life with an internal Li-ION battery - 8+ hours of work; 1,000 labels on a single charge
  • More durable - resists 1.8 m drops, shocks, 115 kg crushes and blowing sand and dust (MIL-STD-810G)
  • Prints anywhere - Bluetooth 5.0 (20 m range); connects up to 5 users simultaneously
  • Uses label creation software - Express Labels app via Bluetooth on a phone/tablet; Brady Workstation on a PC
  • Saves time; saves space - features an auto label cutter and prints upright or on its side
  • This printer comes with a Brady WorkStation Product and Wire Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Specifikationer
Produkttyp Bärbar etikettskrivare
Färg Gul, Svart
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 3,6 tum
Bredd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 91.44 mm
Bredd (metrisk) 152.40 mm
Djup (engelska) 6,4 tum.
Djup (metriskt) 162.56 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Inkluderar This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC Adapter with EU and UK plugs, Quick Start guide and a Brady Workstation Product and Wire ID Suite.
Språk Arabiska (Egypten), Bahasa (indonesiska), Bahasa malaysiska, bulgariska, kinesiska (traditionell och förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska (bokmal), polska, portugisiska, spanska, universal, slovenska, thailändska, ryska, slovenska, thailändska, ryska, slovenska (rumänska, universal) vietnamesiska
Minne Minne via ansluten mobil enhet
Modell M511
Utskriftshastighet 33.80 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Bluetooth™ 5 Lågenergi (klass II), USB
Vikt (engelska) 2.6 lb.
Vikt (metrisk) 1.2 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Lednings- och kabelmärkning
Kvantitet Varje
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri, USB
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer M511-EU-UK-PWID