Läs mer
Brady™ M511 etikettskrivarsats
Produktkod. 17852699 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gul, Svart
Produktkod. Färg
17852699 Gul, Svart
1 options
Produktkod. 17852699 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 176494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9815.00 SEK
    8718.75 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1096.25 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Jobba smartare. Märk större med M511. Skriv ut större, tydligare meddelanden. Gå kant i kant. Designa och skriv ut i farten, eller en PC. Dela filer, importera data och anslut upp till 5 användare samtidigt. Kit innehåller Brady Workstation Product och Wire ID programvara.
  • Idealisk för större applikationer - skriv ut upp till 38,10 mm etiketter
  • Mindre slöseri - gå kant i kant med text, grafik och streckkoder
  • Längre batteritid med ett internt Li-ION-batteri - 8+ timmars arbete; 1 000 etiketter på en laddning
  • Mer hållbar - motstår 1,8 m droppar, 115 kg krossning och blåsande sand och damm (MIL-STD-810G); chockmotstånd av militär kvalitet
  • Skriver ut var som helst - Bluetooth 5.0 (20 m räckvidd); ansluta upp till 5 användare samtidigt
  • Använder programvara för att skapa etiketter - Express Labels-appen via Bluetooth på en telefon/surfplatta; Brady Arbetsstation på en PC
  • Sparar tid; sparar utrymme - har en automatisk etikettskärare och skriver ut upprätt eller på sidan
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Gul, Svart
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 3,6 tum
Bredd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 91.44 mm
Bredd (metrisk) 152.40 mm
Djup (engelska) 6,4 tum.
Djup (metriskt) 162.56 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Inkluderar Denna skrivare levereras i ett hårt fodral med en M511-skrivare, M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427, M5-131-499 etikettkassetter, en AC Adaper, en magnet, en verktygskrok, en Power Brick för M211 och M511 skrivare, en snabbstartsguide och Brady Workstation Product and Wire ID Software Suite.
Språk Arabiska (Egypten), Bahasa (indonesiska), Bahasa malaysiska, bulgariska, kinesiska (traditionell och förenklad), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska (bokmal), polska, portugisiska, spanska, universal, slovenska, thailändska, ryska, slovenska, thailändska, ryska, slovenska (rumänska, universal) vietnamesiska
Minne Minne via ansluten mobil enhet
Modell M511
Utskriftshastighet 33.80 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Bluetooth™ 5 Lågenergi (klass II), USB
Vikt (engelska) 2.6 lb.
Vikt (metrisk) 1.2 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Lednings- och kabelmärkning
Kvantitet Varje
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri, USB
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer M511-EU-UK-KIT