Beskrivning
- Använd denna adapter för att driva och ladda M511- och M211-skrivare.
- Inkluderar en AC väggadapter, 1,5 meter USB-C kabel och USB A-till-C dongel
- USB A-to-C-dongel låter dig ladda skrivaren med en USB port i ett fordon eller på en bärbar dator, plus kan användas för att ansluta M511 till Brady Programvara för att skapa arbetsstationsetiketter
- Strömförsörjningsspänning: 110 till 240 V
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | AC Adapter |
| För användning med (utrustning) | M211, M511 |
| Bredd (metrisk) | 32.83 mm |
| Höjd (engelska) | 2,22 tum. |
| Höjd (metrisk) | 56.31 mm |
| Beskrivning | M511 och M211 AC Adapter |
| Inkluderar | M511 och M211 AC Adapter, USB Kabel, USB A-till-C-dongel, C-plugg och G-plugg |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Lednings- och kabelmärkning |
| Kvantitet | 1 st |
| Spänning | 110/240 V |
| Visa mer |