Läs mer
Brady™ M610 Inspektionsdatumetikett - 25 mm
Produktkod. 31741207 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Lila
Ockra
Orange
Rött
Vitt
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31741207 Vitt
31741191 Brun
31741215 Blått
31741193 Grön
31741203 Grå
31741181 Ockra
31741212 Orange
31741192 Lila
31741194 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31741207 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323203
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skriv ut inspektionsdatumetiketter för att ange inspektionsdatum på maskiner och utrustning under vanliga inspektioner, såsom brandsläckare.
  • Skriv ut inspektion och datumetiketter vid behov
  • Avskärmningsdesign för snabbare applicering
  • Använd mallarna för inspektionsetiketter i Brady Workstation
  • Finns i flera färger och storlekar
  • Stöd flexibla utskriftsplatser med en Brady portabel etikettskrivare
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Gloss
Formatera Stansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61 BMP71 (med mediaadapter)
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell M6-225-595-WT
Antal per förpackning 250 etiketter/roll
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 25 x 25 mm
Bredd (engelska) 0,98 tum
Bredd (metrisk) 25 mm
Diameter (engelska) 0,98 tum
Diameter (metrisk) 25 mm
Alternativt artikelnummer M6-225-595-WT