Läs mer
Brady™ M610 inspektionsdatumetikett - 35 mm
Produktkod. 31741198 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Lila
Ockra
Orange
Rött
Vitt
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31741198 Brun
31741211 Blått
31741185 Grön
31741219 Grå
31741197 Ockra
31741222 Orange
31741199 Lila
31741189 Vitt
31741216 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31741198 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 323205
I lager
Skriv ut inspektionsdatumetiketter för att ange inspektionsdatum på maskiner och utrustning under vanliga inspektioner, såsom brandsläckare.
  • Skriv ut inspektion och datumetiketter vid behov
  • Avskärmningsdesign för snabbare applicering
  • Använd mallarna för inspektionsetiketter i Brady Workstation
  • Finns i flera färger och storlekar
  • Stöd flexibla utskriftsplatser med en Brady portabel etikettskrivare
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Brun
Avsluta Gloss
Formatera Stansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61 BMP71 (med mediaadapter)
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell M6-226-595-BR
Antal per förpackning 250 etiketter/roll
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 35 x 35 mm
Bredd (engelska) 1,37 tum
Bredd (metrisk) 35 mm
Diameter (engelska) 1,38 tum
Diameter (metrisk) 35 mm
Alternativt artikelnummer M6-226-595-BR