Läs mer
Brady™ M610 Etikettskrivare med Bluetooth
Produktkod. 17865225
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY (EU)
QWERTZ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord
17865225 QWERTY (EU)
17875255 QWERTZ
17875225 AZERTY
17895225 CYRILLISK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17865225 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9105.00 SEK
    8088.75 SEK / Paket med 1
    Save 1016.25 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den hållbarhet ditt arbete kräver med M610-etikettskrivaren med förbättrade funktioner som Bluetooth-anslutning, stöttålighet i militärklass, driftstemperaturer under fryspunkten och det bredaste utbudet av datainmatningsalternativ. Denna skrivare levereras i ett hårt fodral.
  • Designa och skriv ut etiketter med hjälp av en knappsats, mobilapp eller datorprogramvara
  • Arbeta längre med ett förbättrat Gen3 Li-ION-batteri
  • Skriv ut 4 500 etiketter på full laddning
  • Håll dig uppkopplad var du än arbetar med förbättrad Bluetooth-teknik
  • Importera och exportera enkelt etikettfiler, listor och grafik till skrivaren USB 2.0-port (Typ A och B) eller USB flash-enhet
  • Skriv ut etiketter med 50,8 mm/sek. utskriftshastighet
  • Få extra hållbarhet med en skrivare som är resistent mot stötar av militär klass (MIL-STD-810G) och 1,8 m fall
  • Använd din skrivare i temperaturer -°18 C till +°46 C
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Gul, grå
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk färg LCD
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,19 tum.
Bredd (engelska) 4,22 tum.
Längd (metrisk) 106.42 mm
Bredd (metrisk) 107.19 mm
Höjd (engelska) 12,93 tum.
Höjd (metrisk) 328.42 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 71.12 mm
Inkluderar skrivare, hårdfodral, USB Kabel, snabbstartsguide, uppladdningsbart litiumjonbatteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Basic Design Software, rulle med M6-11-427 och M61-R4310 Ribbon
Språk bulgariska, Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Utskriftshastighet 50,8 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB 2.0, Bluetooth
Vikt (engelska) 3.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.41 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord QWERTY (EU)
Alternativt artikelnummer M610-QWERTY-EU-BT