Läs mer
Brady™ M610 etikettskrivare med Bluetooth och Brady™ WorkStation PWID Suite
Produktkod. 17815235
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTZ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord
17815235 QWERTZ
17815265 AZERTY
17835235 CYRILLISK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17815235 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11640.00 SEK
    10338.75 SEK / Paket med 1
    Save 1301.25 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den hållbarhet ditt arbete kräver med M610-etikettskrivaren med förbättrade funktioner som Bluetooth-anslutning, stöttålighet i militärklass, driftstemperaturer under fryspunkten och det bredaste utbudet av datainmatningsalternativ. Denna skrivare levereras med ett hårt fodral och Brady™ WorkStation-produkt& Wire Identification Suite.
  • Designa och skriv ut etiketter med hjälp av en knappsats, mobilapp eller datorprogramvara
  • Arbeta längre med ett förbättrat Gen3 Li-ION-batteri
  • Skriv ut 4 500 etiketter på full laddning
  • Håll dig uppkopplad var du än arbetar med förbättrad Bluetooth-teknik
  • Importera och exportera enkelt etikettfiler, listor och grafik till skrivaren USB 2.0-port (Typ A och B) eller USB flash-enhet
  • Skriv ut etiketter med 50,8 mm/sek. utskriftshastighet
  • Få extra hållbarhet med en skrivare som är resistent mot stötar av militär klass (MIL-STD-810G) och 1,8 m fall
  • Använd din skrivare i temperaturer -°18 C till +°46 C
  • Skrivaren levereras med en Brady™ WorkStation-produkt& Wire Identification Suite, som gör att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Yellow, Grey
Visningstyp Bakgrundsbelyst färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) M6 Series Printers, BM Series Printers
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,19 tum.
Bredd (engelska) 4,22 tum.
Längd (metrisk) 106.42 mm
Bredd (metrisk) 107.19 mm
Höjd (engelska) 12,93 tum.
Höjd (metrisk) 328.42 mm
Djup (engelska) 4.19 in.
Djup (metriskt) 106.42 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 71.12 mm
Inkluderar skrivare, hårdfodral, USB Kabel, snabbstartsguide, uppladdningsbart litiumjonbatteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, rulle med M6-11-427 och M61-R4310 Ribbon
Språk arabiska, Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska, bulgariska, grekiska, Hebrew, Hindi
Minne 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Utskriftshastighet 50,80 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows based driver for 3rd party software use
Kontakttyper USB 2.0;Standalone Use;Bluetooth
Vikt (engelska) 3.10 lb.
Vikt (metrisk) 1.41 kg
Certifikat och efterlevnad UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM;IFETEL/NOM;RCM;ANATEL
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kalltemperaturmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Elektrisk märkning, Facilitetsidentifiering, Allmän identifiering, Farokommunikationsidentifiering, Lean- och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Säkerhetsidentifiering, Säkerhetsidentifiering, Temperaturindikerande märkning, Streckkodsmärkning, Ut- och utfartsmärkning, Märkning av utgångs- och utfartsvägar, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av golv och golv, in.inspektionsmärkning, Tillfällig märkning, Lagermärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord QWERTZ
Alternativt artikelnummer M610-QZ-BT-PWID