Läs mer
Brady™ M610 etikettskrivare med Bluetooth och Brady™ WorkStation PWID Suite
Produktkod. 17815265 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTZ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord
17815265 AZERTY
17815235 QWERTZ
17835235 CYRILLISK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17815265 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12200.00 SEK
    10338.75 SEK / Paket med 1
    Save 1861.25 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Få den hållbarhet ditt arbete kräver med M610-etikettskrivaren med förbättrade funktioner som Bluetooth-anslutning, stöttålighet i militärklass, driftstemperaturer under fryspunkten och det bredaste utbudet av datainmatningsalternativ. Denna skrivare levereras med ett hårt fodral och Brady™ WorkStation-produkt& Wire Identification Suite.
  • Designa och skriv ut etiketter med hjälp av en knappsats, mobilapp eller datorprogramvara
  • Arbeta längre med ett förbättrat Gen3 Li-ION-batteri
  • Skriv ut 4 500 etiketter på full laddning
  • Håll dig uppkopplad var du än arbetar med förbättrad Bluetooth-teknik
  • Importera och exportera enkelt etikettfiler, listor och grafik till skrivaren USB 2.0-port (Typ A och B) eller USB flash-enhet
  • Skriv ut etiketter med 50,8 mm/sek. utskriftshastighet
  • Få extra hållbarhet med en skrivare som är resistent mot stötar av militär klass (MIL-STD-810G) och 1,8 m fall
  • Använd din skrivare i temperaturer -°18 C till +°46 C
  • Skrivaren levereras med en Brady™ WorkStation-produkt& Wire Identification Suite, som gör att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Gul, grå
Visningstyp Bakgrundsbelyst färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) M6 Serietryckare, BM-seriens skrivare
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,19 tum.
Bredd (engelska) 4,22 tum.
Längd (metrisk) 106.42 mm
Bredd (metrisk) 107.19 mm
Höjd (engelska) 12,93 tum.
Höjd (metrisk) 328.42 mm
Djup (engelska) 4,19 tum
Djup (metriskt) 106.42 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 71.12 mm
Inkluderar skrivare, hårdfodral, USB Kabel, snabbstartsguide, uppladdningsbart litiumjonbatteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, rulle med M6-11-427 och M61-R4310 Ribbon
Språk Arabic, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Bulgarian, Greek, Hebreiska, Hindi
Minne 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Utskriftshastighet 50,80 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Express Labels mobilapp, Windows-baserad drivrutin för tredjepartsprogramvara
Kontakttyper USB 2.0; Fristående användning
Vikt (engelska) 3.10 lb.
Vikt (metrisk) 1.41 kg
Certifikat och efterlevnad UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM; IFETEL/NOM; RCM; ANATEL
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kalltemperaturmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Elektrisk märkning, Facilitetsidentifiering, Allmän identifiering, Farokommunikationsidentifiering, Lean- och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Säkerhetsidentifiering, Säkerhetsidentifiering, Temperaturindikerande märkning, Streckkodsmärkning, Ut- och utfartsmärkning, Märkning av utgångs- och utfartsvägar, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av livsmedel och golvvård, Märkning av golv och golv, in.inspektionsmärkning, Tillfällig märkning, Lagermärkning
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord AZERTY
Alternativt artikelnummer M610-AZ-BT-PWID