Beskrivning
- Designa och skriv ut etiketter med hjälp av en knappsats eller skrivbordsprogram
- Arbeta längre med ett förbättrat Gen3 Li-ION-batteri
- Skriv ut 4 500 etiketter på full laddning
- Importera och exportera enkelt etikettfiler, listor och grafik till skrivaren USB 2.0-port (Typ A och B) eller USB flash-enhet
- Skriv ut etiketter med 50,8 mm/sek. utskriftshastighet
- Få extra hållbarhet med en skrivare som är resistent mot stötar av militär klass (MIL-STD-810G) och 1,8 m fall
- Använd din skrivare i temperaturer -°18 C till +°46 C
- Skrivaren levereras med en Brady™ WorkStation-produkt& Wire Identification Suite, som gör att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Yellow, Grey |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst färg LCD-pekskärm |
| För användning med (utrustning) | M6 Series Printers, BM Series Printers |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 4,19 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,22 tum. |
| Längd (metrisk) | 106.42 mm |
| Bredd (metrisk) | 107.19 mm |
| Show More |