Läs mer
Brady™ M611 etikettskrivare
Produktkod. 17865235 Handla allt Brady Produkter
Change view
Produkttyp:
Etikettskrivare EU
Produktkod. Produkttyp
17865235 Etikettskrivare EU
1 options
Produktkod. 17865235 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8232.17 SEK
    6693.75 SEK / Paket med 1
    Save 1538.42 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designa, förhandsgranska och skriv ut hur du vill. M611-etikettskrivaren låter dig lagra mer än 1 000 etiketter ombord, få tillgång till filer enklare och skriva ut på flera sätt, på begäran.
  • Skriv ut etiketter med 50,8 mm/sek. utskriftshastighet
  • Designa, förhandsgranska och skriv ut på vilket sätt du vill: från din telefon, surfplatta eller dator
  • Förvara mer än 1 000 etiketter på skrivaren och skriv sedan ut på arbetsplatsen
  • Skapa och dela etikettfiler för att skriva ut var som helst med hjälp av Bluetooth eller Wi-Fi
  • Har en kompakt och lätt design
  • Tillåter anslutning för upp till 5 användare via Bluetooth
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare EU
Färg Blå, grå
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10,97 tum.
Bredd (engelska) 4,46 tum.
Längd (metrisk) 278.75 mm
Bredd (metrisk) 113.28 mm
Höjd (engelska) 4,55 tum.
Höjd (metrisk) 115.66 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 88.9 mm
Inkluderar Skrivare, USB Kabel, snabbstartsguide, AC Strömkabel (EU), USB med produktinformation och Windows-drivrutin, Brady Workstation Basic Design Suite, rulle med M6-11-427 och M61-R4310 Ribbon
Språk bulgariska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska
Minne 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modell M611
Utskriftshastighet 50,8 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Bluetooth™ 5 Lågenergi (klass II), USB 2.0, Wi-Fi
Vikt (engelska) 3.52 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, märkning av komponenter och utrustning, märkning av data och telekommunikation, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer M611-EU-BT-W