Läs mer
Brady™ M611 etikettskrivare
Beskrivning
- Skapa och skriv ut etiketter med en bredd på upp till 50,80 mm
- Skriv ut etiketter med en utskriftshastighet på 50,80 mm per sekund
- Designa, förhandsgranska och skriv ut på vilket sätt du vill: från din telefon, surfplatta eller dator
- Förvara mer än 1 000 etiketter på skrivaren och skriv sedan ut på arbetsplatsen
- Skapa och dela etikettfiler för att skriva ut var som helst med hjälp av Bluetooth eller Wi-Fi
- Har en kompakt och lätt design
- Tillåter anslutning för upp till 5 användare via Bluetooth
- Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärbar etikettskrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst färg LCD-pekskärm |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 10,97 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,46 tum. |
| Längd (metrisk) | 278.75 mm |
| Bredd (metrisk) | 113.28 mm |
| Höjd (engelska) | 4,55 tum. |
| Visa mer |