Läs mer
Brady™ M710 etikettskrivare
Produktkod. 17805245 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
QWERTY (EU)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord
17805245 QWERTY (EU)
17825245 AZERTY
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17805245 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12395.00 SEK
    11013.75 SEK / Paket med 1
    Save 1381.25 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mer fart, mindre röra. Det är ™Bradys snabbaste, mest avancerade bärbara skrivare hittills med en utskriftshastighet på 76,2 mm/sek.
  • Klipp etiketter automatiskt och arbeta hela dagen på en laddning
  • Använd en enhet för 100-tals applikationer, skriv ut på de tuffaste materialen som finns
  • Få blixtsnabba utskriftshastigheter, plus klipp etiketter automatiskt
  • Jobba längre– skriva ut 4 500 etiketter på full batteriladdning
  • Njut av mer hållbarhet med en skrivare som tål 1,2 m fall, blåser sand och damm
  • Skriv ut vad du behöver, hur du behöver– text, streckkoder, former och bilder med hjälp av en knappsats eller programvara
  • Få flexibilitet från butik till fält med etikettsparande, delning och dataimport
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blått
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 116.75 mm
Bredd (metrisk) 240.03 mm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Höjd (metrisk) 345.2 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 53.77 x 71.28 mm
Inkluderar skrivare, hårdfodral, USB Kabel, snabbstartsguide, drivrutiner, uppladdningsbart litiumjonbatteri, AC Adapter, användarhandbok, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT och M7-R6000 Ribbon
Språk engelska (USA), franska, spanska, portugisiska, tyska, holländska, norska, finska, svenska, italienska, danska, bulgariska, ryska, Kroatisk, ungerska, japanska, koreanska, polska, rumänska, slovakiska, turkiska, estniska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad)
Minne 200 MB (lagrar upp till 100 000 etiketter)
Modell M710
Utskriftshastighet 76,2 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB 2.0, USB-C
Vikt (engelska) 5.4 lb.
Vikt (metrisk) 2.45 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, hälsovård och sjukhusmärkning, laboratoriemärkning
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord QWERTY (EU)
Alternativt artikelnummer M710-QWERTY-EU