Läs mer
Brady™ M710 etikettskrivare
Produktkod. 30242829
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Kontakttyper:
Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning
Fristående användning, USB 2.0, USB-C
Alternativt artikelnummer:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Produktkod. 30242829
Brand: Brady™ 322915
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabb och portabel, skriver ut 76,2 mm per sekund och klipper automatiskt etiketter.
  • Skriver ut 76,2 mm per sekund och skär etiketter automatiskt
  • Skriv ut 4 500 etiketter på full batteriladdning
  • Njut av mer hållbarhet med en skrivare som tål 1,20 m fall, blåser sand och damm
  • Skriv ut vad du behöver, hur du behöver, inklusive text, streckkoder, former och bilder med hjälp av en knappsats eller programvara
  • Få flexibilitet från butik till fält med etikettsparande, delning och dataimport
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Bärbar etikettskrivare
Färg Blått
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 116.75 mm
Bredd (metrisk) 240.03 mm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Höjd (metrisk) 345.20 mm
Mått (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 53.77 x 71.28 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite
Språk engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 200 MB
Modell M710-WB-AZ-BWS
Utskriftshastighet 76,20 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Kontakttyper Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning
Vikt (engelska) 5.40 lb.
Vikt (metrisk) 2.45 kg
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord AZERTY
Alternativt artikelnummer M710-WB-AZ-BWS
Pluggtyp EU