Läs mer
Brady™ M710 etikettskrivare
Produktkod. 30242841 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Kontakttyper:
Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning
Fristående användning, USB 2.0, USB-C
Alternativt artikelnummer:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord Kontakttyper Alternativt artikelnummer
30242841 QWERTY Fristående användning, USB 2.0, USB-C M710-QY-EU-BWS
30242815 AZERTY Fristående användning, USB 2.0, USB-C M710-AZ-BWS
30242827 QWERTY Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning M710-WB-QY-EU-BWS
30242829 AZERTY Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning M710-WB-AZ-BWS
30242837 QWERTZ Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning M710-WB-QZ-BWS
30242825 CYRILLISK Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C, fristående användning M710-WB-CYR-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30242841 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17035.00 SEK
    13263.75 SEK / 1 uppsättningar
    Save 3771.25 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Snabb och portabel, skriver ut 76,2 mm per sekund och klipper automatiskt etiketter.
  • Skriver ut 76,2 mm per sekund och skär etiketter automatiskt
  • Skriv ut 4 500 etiketter på full batteriladdning
  • Njut av mer hållbarhet med en skrivare som tål 1,20 m fall, blåser sand och damm
  • Skriv ut vad du behöver, hur du behöver, inklusive text, streckkoder, former och bilder med hjälp av en knappsats eller programvara
  • Få flexibilitet från butik till fält med etikettsparande, delning och dataimport
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Bärbar etikettskrivare
Färg Blått
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 116.75 mm
Bredd (metrisk) 240.03 mm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Höjd (metrisk) 345.20 mm
Mått (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 53.77 x 71.28 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite
Språk Engelska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 200 MB
Modell M710-QY-EU-BWS
Utskriftshastighet 76,20 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Fristående användning, USB 2.0, USB-C
Vikt (engelska) 5.40 lb.
Vikt (metrisk) 2.45 kg
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord QWERTY
Alternativt artikelnummer M710-QY-EU-BWS
Pluggtyp EU