Beskrivning
- Skriver ut 76,2 mm per sekund och skär etiketter automatiskt
- Skriv ut 4 500 etiketter på full batteriladdning
- Njut av mer hållbarhet med en skrivare som tål 1,20 m fall, blåser sand och damm
- Skriv ut vad du behöver, hur du behöver, inklusive text, streckkoder, former och bilder med hjälp av en knappsats eller programvara
- Få flexibilitet från butik till fält med etikettsparande, delning och dataimport
- Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärbar etikettskrivare |
| Färg | Blått |
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 4,6 tum. |
| Bredd (engelska) | 9,45 tum. |
| Längd (metrisk) | 116.75 mm |
| Bredd (metrisk) | 240.03 mm |
| Höjd (engelska) | 13,59 tum. |
| Visa mer |