Läs mer
Brady™ M710 Label Printer with BWS PWID Suite
Produktkod. 17835265
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
QWERTY (EU)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord
17835265 QWERTY (EU)
17885245 AZERTY
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17835265 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 317821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
More speed, less mess. It’s Brady™'s fastest, most advanced portable printer yet with a print speed of 76.2 mm/sec. Includes Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite.
  • Auto-cut labels and work all day on one charge
  • Use one device for 100's of applications, printing on the toughest materials around
  • Get lightning-fast print speeds, plus cut labels automatically
  • Prints 4,500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1.2 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need – text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • Comes with a Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blått
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 116.75 mm
Bredd (metrisk) 240.03 mm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Höjd (metrisk) 345.2 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 53.77 x 71.28 mm
Inkluderar Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Språk engelska (USA), franska, spanska, portugisiska, tyska, holländska, norska, finska, svenska, italienska, danska, bulgariska, ryska, Kroatisk, ungerska, japanska, koreanska, polska, rumänska, slovakiska, turkiska, estniska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad)
Minne 200 MB (lagrar upp till 100 000 etiketter)
Modell M710
Utskriftshastighet 76,2 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper USB 2.0, USB-C
Vikt (engelska) 5.4 lb.
Vikt (metrisk) 2.45 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord QWERTY (EU)
Alternativt artikelnummer M710-QY-EU-PWID