Läs mer
Brady™ M710 Etikettskrivare med Wi-Fi och Bluetooth
Produktkod. p-200000139
Typ av tangentbord:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY (EU)
QWERTZ
Produktkod. 17815245
Brand: Brady™ 317811
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mer fart, mindre röra. Det är ™Bradys snabbaste, mest avancerade bärbara skrivare hittills med en utskriftshastighet på 76,2 mm/sek. Wi-Fi och Bluetooth.
  • Klipp etiketter automatiskt och arbeta hela dagen på en laddning
  • Använd en enhet för 100-tals applikationer, skriv ut på de tuffaste materialen som finns
  • Håll dig uppkopplad var du än jobbar med förbättrad Bluetooth och Wi-Fi
  • Få blixtsnabba utskriftshastigheter, plus klipp etiketter automatiskt
  • Skriver ut 4 500 etiketter på full batteriladdning
  • Njut av mer hållbarhet med en skrivare som tål 1,2 m fall, blåser sand och damm
  • Få mer arbete gjort med hjälp av en knappsats eller programvara för att skriva ut etiketter
  • Skriv ut vad du behöver, hur du behöver– text, streckkoder, former och bilder med hjälp av en knappsats eller programvara
  • Få flexibilitet från butik till fält med etikettsparande, delning och dataimport
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Blått
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 116.75 mm
Bredd (metrisk) 240.03 mm
Höjd (engelska) 13,59 tum.
Höjd (metrisk) 345.2 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 53.77 x 71.28 mm
Inkluderar skrivare, hårdfodral, USB Kabel, snabbstartsguide, drivrutiner, uppladdningsbart litiumjonbatteri, AC Adapter, användarhandbok, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT och M7-R6000 Ribbon
Språk engelska (USA), franska, spanska, portugisiska, tyska, holländska, norska, finska, svenska, italienska, danska, bulgariska, ryska, Kroatisk, ungerska, japanska, koreanska, polska, rumänska, slovakiska, turkiska, estniska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad)
Minne 200 MB (lagrar upp till 100 000 etiketter)
Modell M710
Utskriftshastighet 76,2 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Bluetooth, Wi-Fi , USB 2.0, USB-C
Vikt (engelska) 5.4 lb.
Vikt (metrisk) 2.45 kg
Certifikat och efterlevnad FCC del 15 klass A
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, hälsovård och sjukhusmärkning, laboratoriemärkning
Garanti 2 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter, laddningsbart batteri
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord QWERTY (EU)
Alternativt artikelnummer M710-WB-QWERTY-EU