Läs mer
Tocris Bioscience™ M8 B hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18732689
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18732689
Brand: Tocris Bioscience™ 5324/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective TRPM8 channel blocker
M8 B hydrochloride is a potent and selective TRPM8 channel blocker. Blocks cold- and icilin -induced TRPM8 activation in vitro (IC50 values are 7.8 and 26.9 nM respectively). Exhibits no effect at other TRP channels (IC50 > 20 μM). Reduces body temperature in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp M8 B hydrochloride
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 432.96
Inhibitorer M8 B hydrochloride
For Research Use Only