Läs mer
Gibco™ M9 Minimal Salts (2X)
Produktkod. 11642139 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11642139 1 L 1000ml
1 options
Produktkod. 11642139 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1374401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 SEK
    737.65 SEK / 1000ml
    Save 64.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
M9 Minimal Salts media är ett vanligt använt basalt och kemiskt definierat bakterietillväxtmedium för odling av E. coli- stammar. Det ger bara de nödvändiga näringsämnena (kol, kväve, fosfor, svavel och metallkällor) som krävs för bakterietillväxt.
M9 Minimal Salts media är ett vanligt använt basalt och kemiskt definierat bakterietillväxtmedium för odling av E. coli- stammar. Det ger bara de nödvändiga näringsämnena (kol, kväve, fosfor, svavel och metallkällor) som krävs för bakterietillväxt.
Vår Gibco M9 Minimal Salts (2X) är en färdig att använda koncentrerad basformulering som kan kompletteras med olika kolkällor och aminosyror för att göra ett komplett M9-medium. Detta medium är att föredra i mikroskopi av E. coli -experiment eftersom det har en låg autofluorescens och absorbansegenskaper. Tillväxthastigheter minskar vid lägre eller högre osmolaritet, och M9-medium har en lägre osmolaritet (∼ 0,25 Osm/L) än E. coli behöver för att växa optimalt (∼ 0,3 Osm/L). Detta möjliggör noggrann kontroll över bakterietillväxt.
M9 Minimal Salts (2X)formulering
Formulering per liter:
25,6 g natriumfosfat (dibasiskt)
heptahydrat 6 g monokaliumfosfat
1 g natriumklorid
2 g ammoniumklorid
• En kolkälla måste tillsättas till önskad koncentration
• Ytterligare komponenter kan behövas för E. coli -stammar (t.ex. tiamin för DH5α , leucin för DH10B )
Primära applikationer
• Rekombinant proteininduktion i E. coli i förlängd tillväxtfas (förbättrat proteinuttryck)
• Mikroskopi eller fluorescensmätningsexperiment med hjälp av bakterier Studier av
• metabolisk aktivitet i bakterier med kontrollerad kemisk mediasammansättning
Gibco mediaflaskor Varje
mediaflaska har en vinklad öppning för förenklad pipettering. Den 1 L Gibco mediaflaska använder 39 % mindre källmaterial än jämförbara mediaflaskor på marknaden. Både locket och flaskan kan återvinnas eftersom de är gjorda av högdensitetspolyeten (HDPE) och polyetylentereftalat (PETE).
Hitta det medieformat som passar dina behov Vi
erbjuder andra färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB Broth (kat. nr 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring •1 L M9 Minimal Salts (2X) Flytande
Förvara i rumstemperatur.
Medietyp M9 minimalt salt (2X)
Beredningsmetod Färdig att använda
Produkttyp Flytande medium
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 1 L
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli