missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MA-0204, MedChemExpress

Produktkod. 16473256
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473256 25 mg 25mg
16457597 5 mg -
16455636 100 mg 100mg
16444848 10 mg -
16431107 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16473256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114739

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MA-0204 is a potent, highly selective and orally available peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) modulator with EC50s of 0.4 nM, 7.9 nM and 10 nM for human, mouse and rat PPARδ, respectively. Potential treatment for Duchene Muscular Dystrophy (DMD).

MA-0204 is a potent, highly selective and orally available peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) modulator with EC50s of 0.4 nM, 7.9 nM and 10 nM for human, mouse and rat PPARδ, respectively. Potential treatment for Duchene Muscular Dystrophy (DMD).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MA-0204
CAS 2095128-17-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27F3N2O4
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 43.33 mg/mL (90.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C[C@@H](CCCOC1=CC=CC=C1CN2C(C)=CN=C2C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)C)O
Molekylvikt (g/mol) 476.49
Formel vikt 476.49
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.