Läs mer
MA5+Mo i 75 cSt kolväteolja
Produktkod. 30316796
Change view
Kvantitet:
400 g
Förpackningsstorlek:
400g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316796 400 g 400g
1 options
Produktkod. 30316796 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMA5+MO1500400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Analyt- eller komponentnamn Barium∣Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 400 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Barium 1500 μg/g∣Calcium 1500 μg/g∣Magnesium 1500 μg/g∣Molybdenum 1500 μg/g∣Phosphorus 1500 μg/g∣Zinc 1500 μg/g