Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-harts med hög kapacitet
Beskrivning
GoPure MabCaptureC Screeningplattor, 96-brunnar, 50 μl, innehåller MabCaptureC högkapacitets protein A-harts, ett högpresterande kromatografiharts för att fånga monoklonala antikroppar (mAbs) och rekombinanta Fc-märkta fusionsproteiner. Den ger hög specifik bindningskapacitet och förbättrade alkaliska stabilitetsegenskaper under rena förhållanden på plats (CIP), för mer robust rening och resinregenerering. Dessa färdiga, 96-brunns spinnplattor erbjuder ett högkapacitetsformat för snabb antikroppsrening, screening och utvärdering av flera tillstånd i ett enda plattexperiment.
Egenskaper hos MabCaptureC högkapacitets protein A-harts
- Hög bindningskapacitet—60 mg hIgG/ml vid 5-minuters uppehåll (80 mg/ml vid 10-minuters uppehåll)
- Alkalisk stabilitet—konstruerad för att tåla vanliga SIP-procedurer med 0,2 M NaOH, vilket möjliggör effektiv rengöring av kromatografihartset och förbättrar produktkvaliteten
- Råmaterial utan animaliska komponenter
- Mångsidighet—: ren antikropp eller Fc-fusionsproteinpreparat från cellkultursupernatant, serum eller ascites
- Stabilitet—högaffinitet Protein A är säkert immobiliserat till hög renhet av agaros för att förhindra lakning av ligand, målantikropp eller basstöd
- Flexibelt— tillgängligt i flera format, inklusive bulk-lösresin, spinnkolonner och 96-brunns spinnplattor
Protein A-liganden, som produceras i jäst, immobiliseras på en styv och jämnt stor agarosepärla med en genomsnittlig partikelstorlek på 75 μm. Partikelstorlekens jämnhet ger i sin tur överlägsna prestandaegenskaper jämfört med traditionella hartser.
MabCaptureC Högkapacitetsprotein A-harts, alkalistabilt, är lämpligt för rening av mAbs samt en delpopulation av scFv och Fab-fragment som innehåller en VH3-domän.
Tillgängliga format
- Resin-slurries—10 ml, 50 ml och 200 ml 50% slurry
- Spinnkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 1 ml sedimenterad harts, tillförda med 5 ml 20% slurry
- GoPure 96-brunns spinnplattor—96-brunnar spinnplattor med 20 μl eller 50 μl sedimenterad harts
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Högkapacitets protein A-harts |
| Kolumntyp | Agaroseharts, Affinitet |
| Formatera | Flaska |
| Stationär fas | Protein A |
| Bindande kapacitet | 60 mg hIgG/ml vid 5 min uppehåll (80 mg/ml vid 10 minuters uppehåll) |
| Typ av stöd | Tvärbunden agaros |
| Formulering | 50% Slurry |
| Beskrivning | High Capacity Protein A Resin, Alkaline Stable |
| Innehåll och lagring | 5 ml resin tillhandahålls som en 10 ml 50% slurry. Vid mottagning handlar du på 4 °C. |
| Kvantitet | 5 mL |